Principaux documents
348317
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic anhydride
95%
Synonyme(s) :
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
95%
pb
295 °C (lit.)
Pf
90-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable