Principaux documents
347752
Sigma-Aldrich
Benzo-12-crown-4
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Beilstein:
1246979
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
42-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COCCOc2ccccc2OCCO1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1