Documents
346470
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)phenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
69-70 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(OC(F)(F)F)c1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup