Documents
345733
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Densité
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
Application
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter