Principaux documents
345091
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate
99%
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3SO3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.53
Numéro Beilstein :
4172978
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
99%
Pf
112-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par