345059
4-Fluoro-2-nitrophenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
Clé InChI
ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable