Principaux documents
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Pf
189-191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24