344036
Trimethoxy(propyl)silane
98%
Synonyme(s) :
Propyltrimethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.15 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
142 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup