Documents
344028
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, ~70%
About This Item
Formule linéaire :
HOC10H6SO3Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.21 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
~70%
Chaîne SMILES 
O.[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
OIKKPHLQUZYWQL-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable