Principaux documents
342394
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate hydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Ba(ClO4)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.23 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ba++].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
QFLSNJWWQIFSOQ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges