342343
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12Br2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Chaîne SMILES
Br[Pt]Br.C1CC=CCCC=C1
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable