Principaux documents
342130
Sigma-Aldrich
Propyl bromoacetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CO2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
176 °C (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOC(=O)CBr