342122
1-Methyl-3-nitroguanidine
contains ~25% water
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Contient
~25% water
Pf
153-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H6N4O2/c1-4-2(3)5-6(7)8/h1H3,(H3,3,4,5)
Clé InChI
XCXKNNGWSDYMMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges