Principaux documents
342009
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
CHF2CF2OC6H4COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
227 °C (lit.)
Densité
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
Clé InChI
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter