341533
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(F)c(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-2-4(9(11)12)6(10)5(3)8/h1-2,10H
Clé InChI
KEGOHDCHURMFKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable