Principaux documents
341193
Sigma-Aldrich
Tricetylpyridinium 12-tungstophosphate
98%
Synonyme(s) :
1-Hexadecylpyridinium 12-tungstophosphate (3:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H114N3O40PW12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3790.63
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%