Key Documents
341142
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) dihydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
Remplacé(e)(s) par