Documents
340820
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
ADC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
276-278 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8+,11+,12-
Clé InChI
PAVQGHWQOQZQEH-IVQVNHIISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable