Key Documents
340464
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorotetrafluorobenzene
85%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6F4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
150-152 °C (lit.)
Densité
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(Cl)c(F)c(Cl)c1F
Autres remarques
remainder 1,2-isomer