340308
(R)-(−)-2-Hexanol
99%
About This Item
Essai
99%
Activité optique
[α]24/D −11°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
137-138 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
QNVRIHYSUZMSGM-ZCFIWIBFSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup