Principaux documents
340286
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylmalonate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Patil NT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)