340065
O-t-Butylhydroxylamine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CONH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.60
Beilstein:
3668106
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
158-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(C)ON