Documents
340006
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
Point d'ébullition
104-105 °C (lit.)
Densité
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup