Documents
339679
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
52-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-2-3-8(10)7(9)4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone is also referred as 3-bromo-4-fluoro-acetophenone. Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone has been reported.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone.
Sun L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9291-9294 (2002)