Principaux documents
339008
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 dideuteriumphosphate
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(ND4)D2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pf
195-197 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])[2H].[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]