Principaux documents
338958
Sigma-Aldrich
Triethyl 3-methyl-4-phosphono-2-butenoate, mixture of cis and trans
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Diethyl 3-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-propenyl phosphonate, Triethyl 3-methyl-4-phosphonocrotonate, Triethyl 4-phosphonosenecioate, mixture of cis and trans
5 G
271,00 €
271,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
271,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CH2C(CH3)=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.26
Beilstein:
2417880
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
271,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
80%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Densité
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C(/C)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C11H21O5P/c1-5-14-11(12)8-10(4)9-17(13,15-6-2)16-7-3/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+
Clé InChI
OQKGPUSERILONW-CSKARUKUSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Bicyclodecenes and oxabicyclodecenes via intramolecular [4 + 3]-cycloaddition, using alkylation, olefination and coupling
  • Methyloctatrienoic acid retinoid X receptor modulators from insulin sensitizers for the treatment of type II diabetes
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup