Key Documents
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinecarbonitrile
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H4F6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable