Key Documents
336785
Sigma-Aldrich
Dimethylgermanium dichloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2GeCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Densité
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter