Principaux documents
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
Synonyme(s) :
Dipotassium heptafluorotantalate
About This Item
Formule linéaire :
K2TaF7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
powder
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Densité
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
Clé InChI
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Application
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)