Principaux documents
336645
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluoroniobate(V)
98%
Synonyme(s) :
Dipotassium heptafluoroniobate, Niobium potassium fluoride (NbK2 F7 ), Potassium niobium fluoride(K2NbF7)
About This Item
Formule linéaire :
K2NbF7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Nb/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
Clé InChI
FTPUNAWAGWERLA-UHFFFAOYSA-G
Application
Used in the electrochemical synthesis of NbB2.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)