Key Documents
336599
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
96%
Synonyme(s) :
6-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
58-60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
Clé InChI
RKUSRLUGUVDNKP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable