336572
2-Amino-3-methylphenol
96%
Synonyme(s) :
2-Amino-m-cresol
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
149-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(O)c1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable