Principaux documents
336319
Sigma-Aldrich
Vanadium boride
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
VB2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−325 mesh
Densité
5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
B#[V]#B
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable