335959
Bismuth(III) oxide
99.99%
Synonyme(s) :
Dibismuth trioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Chaîne SMILES
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
Clé InChI
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Remplacé(e)(s) par