Key Documents
334235
Sigma-Aldrich
(3S-cis)-(+)-Tetrahydro-3-isopropyl-7a-methylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(6H)-one
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]27/D +90°, c = 2.8 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)CCC(=O)N12
InChI
1S/C10H17NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
Clé InChI
NUUDVADIQSLTCN-PSASIEDQSA-N
Application
Chiral bicyclic lactams such as this are useful templates for the asymmetric synthesis of a variety of natural and unnatural products. High levels of asymmetric induction have been obtained in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fray, A.H. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3362-3362 (1996)
Munchhoff, M.J. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7084-7084 (1995)
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)