333522
2,5-Bis-(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
BAO
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 90%
Pf
250-254 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C14H12N4O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-17-18-14(19-13)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H,15-16H2
Clé InChI
MJZXFMSIHMJQBW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable