332798
2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
80 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H
Clé InChI
MKMDVNZEIQDZEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter