Principaux documents
332666
Sigma-Aldrich
Copper(II) methoxide
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cu(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable