Principaux documents
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable