331821
tert-Butyl 6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
191-193 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3
Clé InChI
MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable