Key Documents
331252
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
technical grade, 75 wt. % gel in H2O
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Concentration
75 wt. % gel in H2O
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC