Documents
330671
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
98%
Synonyme(s) :
SEM-triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2CH2OCH2P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.01
Numéro Beilstein :
4632507
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
145-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[Si](C)(C)CCOC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H30OPSi.ClH/c1-27(2,3)20-19-25-21-26(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24;/h4-18H,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NEUMNYXEDIPGJD-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Enantioselective synthesis of (-)-sarain A using asymmetric Michael addition, cyclization, ring-closing metathesis, intramolecular Stille coupling, and late-state installation of tertiary amine-aldehyde proximity interaction
  • Preparation of aliphatic and alicyclic aldehydes by homologation of aldehydes
  • Wittig reactions
  • Preparation of optically active (1S,5R)-(+)-3-azabicyclo[3.2.2]non-6-en-2-one via enantioselective intramolecular cyclopropanation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable