330191
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Pf
184-186 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
WTDJEGSXLFHZPY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable