Principaux documents
328170
Sigma-Aldrich
Potassium chlorochromate
Synonyme(s) :
KCC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClCrKO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][Cr](Cl)(=O)=O