Documents
327964
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Numéro Beilstein :
609382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
188-189 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
Clé InChI
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N