Principaux documents
326437
Sigma-Aldrich
Copper
rod, diam. 3.1 mm, 99.999%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.999%
Forme
rod
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
3.1 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable
Seonah Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 149-154 (2013-12-18)
Lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) exhibit a mononuclear copper-containing active site and use dioxygen and a reducing agent to oxidatively cleave glycosidic linkages in polysaccharides. LPMOs represent a unique paradigm in carbohydrate turnover and exhibit synergy with hydrolytic enzymes in biomass
Daniel L Priebbenow et al.
Organic letters, 15(24), 6155-6157 (2013-11-28)
A method has been developed for the preparation of N-alkynylated sulfoximines involving the copper-catalyzed decarboxylative coupling of sulfoximines with aryl propiolic acids. A range of substituents on both the sulfoximidoyl moiety and the aryl group of the propiolic acid were
Huawen Huang et al.
Organic letters, 15(24), 6254-6257 (2013-11-23)
A rapid and environmentally friendly conversion of pyridine to imidazo[1,2-a]pyridines has been developed via copper-catalyzed aerobic dehydrogenative cyclization with ketone oxime esters.
Magnus Andersson et al.
Nature structural & molecular biology, 21(1), 43-48 (2013-12-10)
Heavy metals in cells are typically regulated by PIB-type ATPases. The first structure of the class, a Cu(+)-ATPase from Legionella pneumophila (LpCopA), outlined a copper transport pathway across the membrane, which was inferred to be occluded. Here we show by