326216
Silver pentafluoropropionate
98%
Synonyme(s) :
Pentafluoropropionic acid silver salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
242-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.