Principaux documents
326194
Sigma-Aldrich
Diallyldimethylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCH2)2Si(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.30
Beilstein:
1740059
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
54 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
Clé InChI
ZDSFBVVBFMKMRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup