Principaux documents
325449
Sigma-Aldrich
Vinyl trifluoroacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3CO2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
6.93 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
10 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.317 (lit.)
pb
40 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)OC=C
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H,1H2
Clé InChI
ZBGRMWIREQJHPK-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were
The ONIOM Method and Its Applications.
Lung Wa Chung et al.
Chemical reviews, 115(12), 5678-5796 (2015-04-09)