Principaux documents
324604
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfone
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.65
Beilstein:
2046644
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97%
Pf
51-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
sulfone
Chaîne SMILES 
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable